Drukuj
1-Bromotetradekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
195332-500ML 195332-5ML
SIAL195332-500MLEA 523 PLN
SIAL195332-500ML SIAL195332-5ML
1-Bromotetradekan, Sigma-Aldrich®
1-Bromotetradekan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
Temp. Wrzenia: 308 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 5 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000228
Numer CAS: 112-71-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-999-3