Drukuj
1-Bromopropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bromek propylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
B78106-100ML B78106-1L B78106-500ML B78106-5ML
SIALB78106-100MLEA 157 PLN
SIALB78106-100ML SIALB78106-1L SIALB78106-500ML SIALB78106-5ML
1-Bromopropan, Sigma-Aldrich®
1-Bromopropan
Formuła: BrH₂CCH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 71 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000254
Numer CAS: 106-94-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-445-0
Jednostka: 2344
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM