Drukuj
1-Bromopentadekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
238333-10G 238333-50G
SIAL238333-10GEA 429 PLN
SIAL238333-10G SIAL238333-50G
1-Bromopentadekan, Sigma-Aldrich®
1-Bromopentadekan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₁₃CH₃
Temp. Wrzenia: 322 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 19 °C
Gęstość: 1,0052 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000229
Numer CAS: 629-72-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-104-2