Drukuj
1-Bromoheksan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Hexyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B68240-100G B68240-1KG B68240-500G
SIALB68240-100GEA 116 PLN
SIALB68240-100G SIALB68240-1KG SIALB68240-500G
1-Bromoheksan, Sigma-Aldrich®
1-Bromoheksan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 1,167 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000271
Numer CAS: 111-25-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-850-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III