Drukuj
1-Bromoheptan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B67570-100G B67570-500G
SIALB67570-100GEA 153 PLN
SIALB67570-100G SIALB67570-500G
1-Bromoheptan, Sigma-Aldrich®
1-Bromoheptan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
Temp. Wrzenia: 179 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –58 °C
Gęstość: 1,1602 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000273
Numer CAS: 629-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-068-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III