Drukuj
1-Bromododekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B65551-100G B65551-1KG B65551-500G
SIALB65551-100GEA 356 PLN
SIALB65551-100G SIALB65551-1KG SIALB65551-500G
1-Bromododekan, Sigma-Aldrich®
1-Bromododekan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃
Temp. Wrzenia: 276 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000225
Numer CAS: 143-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-587-9
Klasyfikacja Merck : 13,05406