Drukuj
1,8-Dibromooktan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Octamethylendibromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
D42607-100G D42607-25G
SIALD42607-100GEA 1560 PLN
SIALD42607-100G SIALD42607-25G
1,8-Dibromooktan, Sigma-Aldrich®
1,8-Dibromooktan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
MW: 272.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 270
Temp. topnienia: 15
Gęstość: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000277
Numer CAS: 4549-32-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-912-5