Drukuj
1,6-Dibromoheksan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D41007-100G D41007-25G D41007-500G
SIALD41007-100GEA 160 PLN
SIALD41007-100G SIALD41007-25G SIALD41007-500G
1,6-Dibromoheksan, Sigma-Aldrich®
1,6-Dibromoheksan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Temp. Wrzenia: 243 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000272
Numer CAS: 629-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-067-2
Jednostka: 3082
ADR: 9,III