Drukuj
1,4-Dibromobutan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
140805-100G 140805-500G
SIAL140805-100GEA 205 PLN
SIAL140805-100G SIAL140805-500G
1,4-Dibromobutan, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromobutan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Temp. Wrzenia: 197 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000261
Numer CAS: 110-52-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-775-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II