Drukuj
1,3-dibromopropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
125903-1L 125903-50ML
SIAL125903-1LEA 2400 PLN
SIAL125903-1L SIAL125903-50ML
1,3-dibromopropan, Sigma-Aldrich®
1,3-dibromopropan
Formuła: BrH₂CCH₂CH₂Br
Temp. Wrzenia: 167 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000255
Numer CAS: 109-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-690-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,09844