1,1,2,2-Tetrabromoetan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tetrabromek acetylenu
A12943.AD
A12943.AK
A12943.AU
A12943.ADEA
304
PLN
A12943.AD
A12943.AK
A12943.AU
1,1,2,2-Tetrabromoetan ≥97%
1,1,2,2-Tetrabromoetan
Purity: 97%
CAS No.: 79-27-6
Molecular Formula: Br2CHCHBr2
Formula Weight: 345.67
Refractive Index: 1.6370
Boiling Point: 118-120°/15mm
Merck Reference: 14,9185
UN No.: 2504
MDL No.: MFCD00000133
Formuła:
Br₂HCCHBr₂ Temp. Wrzenia: 118…120 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: –1 °C Gęstość: 2,967 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000133 Numer CAS: 79-27-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-191-5 Jednostka: 2504 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,9185 |