Okta-1,7-diyn ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 871-84-1
Molecular Formula: HC≡C(CH2)4C≡CH
Formula Weight: 106.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Recognizable
Boiling Point: 135-136°
Beilstein Reference: 1697275
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008580
Formuła:
C₈H₁₀ Temp. Wrzenia: 135…136 °C Temp. topnienia: –32 °C Gęstość: 0,810 A Temp. Zapłonu: 23 °C (73 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008580 Numer CAS: 871-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-815-0 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |