Drukuj
Okta-1,7-diyn 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
171340100 171340500
ACRO171340100EA 497 PLN
ACRO171340100 ACRO171340500
Okta-1,7-diyn 98%
Okta-1,7-diyn
Formuła: C₈H₁₀
Temp. Wrzenia: 136 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008580
Numer CAS: 871-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-815-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %