1,4-Pentadiene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P4607-1G
P4607-5G
SIALP4607-1GEA
255
PLN
SIALP4607-1G
SIALP4607-5G
1,4-Pentadiene, Sigma-Aldrich®
1,4-Pentadiene
Formuła:
C₅H₈ Temp. Wrzenia: 26 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,6608 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00008665 Numer CAS: 591-93-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-736-9 Jednostka: 3295 ADR: 3,I |