Drukuj
sorbinian potasu
Dostawca: Merck
Uwaga
47848.EA 234 PLN
47848.
sorbinian potasu
sorbinian potasu
Formuła: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
MW: 150,22 g/mol
Temp. topnienia: 270 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016546
Numer CAS: 24634-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-376-1
Klasyfikacja Merck : 13,07756
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/98/26659298.jpg