Drukuj
sorbinian potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
85520-250G 85520-50G 85520-1KG
SIAL85520-250GEA 213 PLN
SIAL85520-250G SIAL85520-50G SIAL85520-1KG
sorbinian potasu, Sigma-Aldrich®
sorbinian potasu
Formuła: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Temp. topnienia: 270 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016546
Numer CAS: 24634-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-376-1
Klasyfikacja Merck : 13,07756
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM