sorbinian potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12844.0B
A12844.0I
A12844.30
A12844.0BEA
753
PLN
A12844.0B
A12844.0I
A12844.30
sorbinian potasu ≥99%
sorbinian potasu
Purity: 99%
CAS No.: 24634-61-5
Molecular Formula: C6H7KO2
Formula Weight: 150.22
pH: 8,3
Melting Point:
Formuła:
CH₃CH=CHCH=CHCOOK Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,361 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016546 Numer CAS: 24634-61-5 Numer WE (dawny EINECS): 246-376-1 Klasyfikacja Merck : 14,7671 |