Drukuj
sorbinian potasu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium 2,4-Hexadienoate, Sorbic acid potassium salt, Potassium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
291740010 291742500 291740050 291741000
ACRO291740010EA 570 PLN
ACRO291740010 ACRO291742500 ACRO291740050 ACRO291741000
sorbinian potasu 99%
sorbinian potasu
Formuła: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
MW: 150.22 g/mol
Temp. topnienia: 270 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016546
Numer CAS: 24634-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-376-1
Klasyfikacja Merck : 13,07756
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 h)
Acidity/alkalinity passes test
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm