kwas sorbinowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(E,E)-2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoic acid
A16196.0B
A16196.0I
A16196.30
A16196.36
A16196.0BEA
631
PLN
A16196.0B
A16196.0I
A16196.30
A16196.36
kwas sorbinowy ≥99%
kwas sorbinowy
Purity: 99%
CAS No.: 110-44-1
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 132-135°
Boiling Point: 228° dec.
Beilstein Reference: 1741831
Merck Reference: 14,8721
MDL No.: MFCD00002703
Formuła:
CH₃CH=CHCH=CHCOOH MW: 112.13 g/mol Temp. Wrzenia: 228 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 132…135 °C Gęstość: 1.205 Temp. Zapłonu: 127 °C (260 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002703 Numer CAS: 110-44-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-768-7 Klasyfikacja Merck : 13,08793 |