Drukuj
kwas linolowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1376-5G L1376-10G L1376-10MG L1376-1G L1376-25G L1376-500MG
SIALL1376-5GEA 591 PLN
SIALL1376-5G SIALL1376-10G SIALL1376-10MG SIALL1376-1G SIALL1376-25G SIALL1376-500MG
kwas linolowy, Sigma-Aldrich®
kwas linolowy
Formuła: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 360
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064241
Numer CAS: 60-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-470-9
Klasyfikacja Merck : 13,05527