Drukuj
kwas linolowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1012-100MG L1012-1G L1012-5G
SIALL1012-100MGEA 196 PLN
SIALL1012-100MG SIALL1012-1G SIALL1012-5G
kwas linolowy, Sigma-Aldrich®
kwas linolowy
Formuła: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 360
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064241
Numer CAS: 60-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-470-9
Klasyfikacja Merck : 13,05527