Drukuj
kwas linolowy, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
62230-25ML-F 62230-5ML-F
62230-25ML-FEA 1000 PLN
62230-25ML-F 62230-5ML-F
kwas linolowy, Supelco®
kwas linolowy
Formuła: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 360
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064241
Numer CAS: 60-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-470-9
Klasyfikacja Merck : 13,05527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e249c7776ab623cf99dd56e541ef4d8bd0b5c7e&vid=d706be2418dfecf2812ea64dd7f2128e2448bc49&prid=web&clid=SAPDAM