Drukuj
kwas linolowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43483.0025 8.43483.0100 8.43483.8100
8.43483.0025EA 1070 PLN
8.43483.0025 8.43483.0100 8.43483.8100
kwas linolowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas linolowy
Formuła: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 360
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064241
Numer CAS: 60-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-470-9
Klasyfikacja Merck : 13,05527
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -5 °C
Molar Mass 280.45 g/mol
Boiling Point 230 °C (21 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)