kwas linolowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
215040050
215040250
215041000
ACRO215040050EA
344
PLN
ACRO215040050
ACRO215040250
ACRO215041000
kwas linolowy 99%
kwas linolowy
Formuła:
C₁₈H₃₂O₂ Temp. Wrzenia: 229…230 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: –5 °C Gęstość: 0,9 g/cm³ Temp. Zapłonu: >112 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00064241 Numer CAS: 60-33-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-470-9 Klasyfikacja Merck : 13,05527 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |