Drukuj
Ethyl sorbate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethyl trans,trans-hexa-2,4-dienoate, (2E,4E)-Ethyl hexa-2,4-dienoate, Ethyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate, 2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, Sorbic acid ethyl ester, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, Ethyl (E,E)-hexa-2,4-dienoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W245909-100G-K W245909-1KG-K W245909-5KG-K
SIALW245909-100G-KEA 298 PLN
SIALW245909-100G-K SIALW245909-1KG-K SIALW245909-5KG-K
Ethyl sorbate, Sigma-Aldrich®
Ethyl sorbate
Formuła: C₈H₁₂O₂
MW: 140.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 195.4
Gęstość: 0.9405 g/cm³ (15.3 °C)
Numer MDL: MFCD00009296
Numer CAS: 2396-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-258-2