Ethyl sorbate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl trans,trans-hexa-2,4-dienoate, (2E,4E)-Ethyl hexa-2,4-dienoate, Ethyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate, 2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, Sorbic acid ethyl ester, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, Ethyl (E,E)-hexa-2,4-dienoate
Purity: 98%
CAS No.: 2396-84-1
Molecular Formula: CH3CH=CHCH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 140.18
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 1362941
MDL No.: MFCD00009296
Formuła:
C₈H₁₂O₂ MW: 140.18 g/mol Temp. Wrzenia: 195…196 °C Gęstość: 0.948 Temp. Zapłonu: 69 °C (156 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009296 Numer CAS: 2396-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-258-2 |