Drukuj
Linolonian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1876-5G L1876-25G L1876-10G
SIALL1876-5GEA 1360 PLN
SIALL1876-5G SIALL1876-25G SIALL1876-10G
Linolonian metylu, Sigma-Aldrich®
Linolonian metylu
Formuła: C₁₉H₃₄O₂
MW: 294.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 340
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009534
Numer CAS: 112-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-993-0