1-Fenylo-2-tetrazolo-5-tiol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12656.14
A12656.22
A12656.36
A12656.14EA
341
PLN
A12656.14
A12656.22
A12656.36
1-Fenylo-2-tetrazolo-5-tiol ≥99%
1-Fenylo-2-tetrazolo-5-tiol
Purity: 99%
CAS No.: 86-93-1
Molecular Formula: C7H6N4S
Formula Weight: 178.22
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 139068
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00003129
Formuła:
C₇H₆N₄S Temp. Zapłonu: 138 °C (280 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003129 Numer CAS: 86-93-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-710-5 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |