3,4,7,8-Tetrametylo-1,10-fenantrolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L01482.03
L01482.06
L01482.03EA
768
PLN
L01482.03
L01482.06
3,4,7,8-Tetrametylo-1,10-fenantrolina ≥98%
3,4,7,8-Tetrametylo-1,10-fenantrolina
Purity: 98+%
CAS No.: 1660-93-1
Molecular Formula: C16H16N2
Formula Weight: 236.32
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 171279
Formuła:
C₁₆H₁₆N₂ Temp. Wrzenia: 386 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004974 Numer CAS: 1660-93-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-762-4 |