Drukuj
3,4,7,8-Tetrametylo-1,10-fenantrolina 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
172220010 172220050
ACRO172220010EA 597 PLN
ACRO172220010 ACRO172220050
3,4,7,8-Tetrametylo-1,10-fenantrolina 98+%
3,4,7,8-Tetrametylo-1,10-fenantrolina
Formuła: C₁₆H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 386 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 277…280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004974
Numer CAS: 1660-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-762-4
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
HPLC ≥97.5 %