4-Metylo-1,10-fenantrolina
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
31888.03
31888.06
31888.03EA
663
PLN
31888.03
31888.06
4-Metylo-1,10-fenantrolina
4-Metylo-1,10-fenantrolina
CAS No.: 31301-28-7
Molecular Formula: C13H10N2
Formula Weight: 194.24
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 144-145°
MDL No.: MFCD00004978
Formuła:
C₁₃H₁₀N₂ Temp. topnienia: 144…145 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004978 Numer CAS: 31301-28-7 |