1,10-Fenantrolina hydrat, GR ACS, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07225.0010
1.07225.0100
1.07225.0010EA
409
PLN
1.07225.0010
1.07225.0100
1,10-Fenantrolina hydrat, GR ACS, Supelco®
1,10-Fenantrolina hydrat
Formuła:
C₁₂H₈N₂·1H₂O Temp. topnienia: 93…94 °C Gęstość: 1,259 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149973 Numer CAS: 5144-89-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-629-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,07291 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 3.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 93 - 94 °C |
Molar Mass | 198.24 g/mol |
Bulk Density | 300 kg/m3 |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |