1,10-Fenantrolina hydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14140.09
A14140.18
A14140.30
A14140.09EA
584
PLN
A14140.09
A14140.18
A14140.30
1,10-Fenantrolina hydrat ≥99%
1,10-Fenantrolina hydrat
Purity: 99+%
CAS No.: 5144-89-8
Molecular Formula: C12H8N2.H2O
Formula Weight: 198.23 (180.21anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 4008096
Merck Reference: 14,7214
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00149973
Formuła:
C₁₂H₈N₂·1H₂O Temp. topnienia: 97…101 °C Gęstość: 1,259 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011678 Numer CAS: 5144-89-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-629-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7214 |