Drukuj
1,10-Fenantrolina hydrat 99+%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
130130050 130130250 130131000 130135000
ACRO130130050EA 260 PLN
ACRO130130050 ACRO130130250 ACRO130131000 ACRO130135000
1,10-Fenantrolina hydrat 99+%, czysty
1,10-Fenantrolina hydrat
Formuła: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Temp. topnienia: 97…101 °C
Gęstość: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149973
Numer CAS: 5144-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-629-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test