Drukuj
1,10-Fenantrolina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41491.0005 8.41491.0025
8.41491.0005EA 184 PLN
8.41491.0005 8.41491.0025
1,10-Fenantrolina do syntezy, Sigma-Aldrich®
1,10-Fenantrolina
Formuła: C₁₂H₈N₂
Temp. Wrzenia: 360 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 117…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011678
Numer CAS: 66-71-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-629-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=106c4325bb7c310de902d3118cf4b31bcee3dc92&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2.69 g/l (25 °C)
Melting Point 117 - 119 °C
Molar Mass 180.21 g/mol
Boiling Point 330 °C