5-Nitro-1,10-fenantrolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11428.03
A11428.06
A11428.14
A11428.03EA
461
PLN
A11428.03
A11428.06
A11428.14
5-Nitro-1,10-fenantrolina ≥98%
5-Nitro-1,10-fenantrolina
Purity: 98%
CAS No.: 4199-88-6
Molecular Formula: C12H7N3O2
Formula Weight: 225.21
Melting Point: 202-204°
Beilstein Reference: 196245
Formuła:
C₁₂H₇N₃O₂ Temp. topnienia: 202…204 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004981 Numer CAS: 4199-88-6 Numer WE (dawny EINECS): 224-097-6 |