5-Chloro-1,10-fenantrolina
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
31180.02
31180.04
31180.02EA
592
PLN
31180.02
31180.04
5-Chloro-1,10-fenantrolina
5-Chloro-1,10-fenantrolina
CAS No.: 4199-89-7
Molecular Formula: C12H7N2Cl
Formula Weight: 214.66
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 123°
MDL No.: MFCD00004980
Formuła:
C₁₂H₇ClN₂ Temp. topnienia: 123 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004980 Numer CAS: 4199-89-7 Numer WE (dawny EINECS): 224-098-1 |