Drukuj
glukono-1,5-lakton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G4750-100G G4750-1KG G4750-500G
SIALG4750-100GEA 276 PLN
SIALG4750-100G SIALG4750-1KG SIALG4750-500G
glukono-1,5-lakton, Sigma-Aldrich®
glukono-1,5-lakton
Formuła: C₆H₁₀O₆
Temp. Wrzenia: 385 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 153 °C
Gęstość: 1,61 g/cm³ (–5 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006647
Numer CAS: 90-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-016-5
Klasyfikacja Merck : 13,04470