glukono-1,5-lakton ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13105.0E
A13105.30
A13105.36
A13105.0EEA
1270
PLN
A13105.0E
A13105.30
A13105.36
glukono-1,5-lakton ≥99%
glukono-1,5-lakton
Purity: 99%
CAS No.: 90-80-2
Molecular Formula: C6H10O6
Formula Weight: 178.14
Melting Point: 154-159° dec.
Beilstein Reference: 83286
Merck Reference: 14,4457
Optical Rotation: +65° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD00006647
Formuła:
C₆H₁₀O₆ Temp. Wrzenia: 385 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,61 g/cm³ (–5 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006647 Numer CAS: 90-80-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-016-5 Klasyfikacja Merck : 14,4457 |