Drukuj
glukono-1,5-lakton 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
271050010 271052500 271050051
ACRO271050010EA 749 PLN
ACRO271050010 ACRO271052500 ACRO271050051
glukono-1,5-lakton 99%
glukono-1,5-lakton
Formuła: C₆H₁₀O₆
Temp. Wrzenia: 385 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,6 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006647
Numer CAS: 90-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-016-5
Klasyfikacja Merck : 13,04470
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 158 °C (Dec)
Ash ≤0.1 %
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Reducing substances ≤0.5 %