D(+)-biotyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B4639-1G
B4639-500MG
B4639-5G
SIALB4639-1GEA
1290
PLN
SIALB4639-1G
SIALB4639-500MG
SIALB4639-5G
D(+)-biotyna, Sigma-Aldrich®
D(+)-biotyna
Formuła:
C₁₀H₁₆N₂O₃S Temp. topnienia: 232…233 °C Gęstość: 1,41 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005541 Numer CAS: 58-85-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-399-3 Klasyfikacja Merck : 13,01231 |