Drukuj
D(+)-biotyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
14400-100MG 14400-1G 14400-5G
SIAL14400-100MGEA 177 PLN
SIAL14400-100MG SIAL14400-1G SIAL14400-5G
D(+)-biotyna, Sigma-Aldrich®
D(+)-biotyna
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Temp. topnienia: 232…233 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005541
Numer CAS: 58-85-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-399-3
Klasyfikacja Merck : 13,01231