Drukuj
(R)-(-)-2-Metylopiperazyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-2-Methylpiperazine
356270050 356270250
ACRO356270050EA 866 PLN
ACRO356270050 ACRO356270250
(R)-(-)-2-Metylopiperazyna 98%
(R)-(-)-2-Metylopiperazyna
Formuła: C₅H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 155…156 °C
Temp. topnienia: 86…91 °C
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192317
Numer CAS: 75336-86-6
Jednostka: 2925
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -15° to -21° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene)