Drukuj
(S)-(-)-Limonene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-(-)-p-Menta-1,8-dien, (S)-(-)-1-Metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen, L(-)-Limonene, (S)-(-)-Dipenten
M-Clarity™ quality level = MQ300
W504505-1KG-K W504505-8KG-K
SIALW504505-1KG-KEA 417 PLN
SIALW504505-1KG-K SIALW504505-8KG-K
(S)-(-)-Limonene, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Limonene
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 175 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –74 °C
Gęstość: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001558
Numer CAS: 5989-54-8
Numer WE (dawny EINECS): 227-815-6
Jednostka: 2052
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05515