Drukuj
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocykloheksan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
346713-1G 346713-5G
SIAL346713-1GEA 474 PLN
SIAL346713-1G SIAL346713-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocykloheksan, Sigma-Aldrich®
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocykloheksan
Formuła: C₆H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 187 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00062986
Numer CAS: 21436-03-3
Jednostka: 3259
ADR: 8,II