(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocykloheksan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
L14072.03
L14072.06
L14072.03EA
591
PLN
L14072.03
L14072.06
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocykloheksan 98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocykloheksan
Purity: 98%
CAS No.: 21436-03-3
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 104-110°/40mm
Beilstein Reference: 2801645
Optical Rotation: +25.5° (c=5 in 1N HCl)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00062986
Formuła:
C₆H₁₄N₂ Temp. Wrzenia: 104…110 °C (40 mmHg) Temp. topnienia: 43…45 °C Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00062986 Numer CAS: 21436-03-3 Jednostka: 3259 ADR: 8,III |