Drukuj
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocykloheksan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
364640010 364640050
ACRO364640010EA 340 PLN
ACRO364640010 ACRO364640050
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocykloheksan 99%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocykloheksan
Formuła: C₆H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 110…114 °C (40mbar)
Temp. topnienia: 40…45 °C
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062985
Numer CAS: 20439-47-8
Jednostka: 3259
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -24.5° to -26.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)