Drukuj
(S)-(-)-1-Fenyloetanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
685836-25G 685836-5G
SIAL685836-25GEA 2720 PLN
SIAL685836-25G SIAL685836-5G
(S)-(-)-1-Fenyloetanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Fenyloetanol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 207 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,018 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064264
Numer CAS: 1445-91-6
Jednostka: 2937
ADR: 6.1,III