Drukuj
(R)-(+)-1-Fenyloetanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
685828-25G 685828-5G
SIAL685828-25GEA 689 PLN
SIAL685828-25G SIAL685828-5G
(R)-(+)-1-Fenyloetanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Fenyloetanol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 207 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064263
Numer CAS: 1517-69-7
Jednostka: 2937
ADR: 6.1,III