(R)-(+)-1-Fenyloetanol ≥99%, ee 97%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 1517-69-7
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Mild
Melting Point: 9-11°
Boiling Point: 88-89°/10mm
Beilstein Reference: 2039798
Optical Rotation: +45° (c=5 in methanol)
UN No.: 2937
MDL No.: MFCD00064263
Formuła:
C₈H₁₀O Temp. Wrzenia: 88…89 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 9…11 °C Gęstość: 1,012 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064263 Numer CAS: 1517-69-7 Jednostka: 2937 ADR: 6.1,III |